Learn More
L-Alanyl-L-Alanyl-L-Alanyl-L-Alanine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Neat |
| Summenformel | C12H22N4O5 |
| MDL-Nummer | MFCD00066035 |
| Molekulargewicht | 302.33 |
| InChI-Schlüssel | ZHRZLXZJVUFLNY-XAMCCFCMSA-N |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-aminopropanamido]propanamido]propanamido]propanoic acid |
| Menge | 10 mg |
| Molekulargewicht (g/mol) | 302.33 |
| Versandbedingung | Room Temperature |