Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Alanyl-L-Glutamin, 97 %
Artikelnummer. 15244874 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
15244874 1 g Glasflasche
15264874 5 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15244874 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 451610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 39537-23-0 | C8H15N3O4 | 217.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39537-23-0
Summenformel C8H15N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 217.23
MDL-Nummer MFCD00133046
InChI-Schlüssel HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamax
PubChem CID 123935
ChEBI CHEBI:73788
IUPAC-Name (2S)-5-Amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanyl-L-glutamine
Schmelzpunkt 213.0°C to 220.0°C
Glührückstand 0.1% max
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) 97%