Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-α-Lecithin
Artikelnummer. p-153301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10299500
Marke: Thermo Scientific Chemicals 413102500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
L-alpha-Lecithin, min. > -97 % (Phospholipide) (als Aceton unlöslich), C42H80NO8P, CAS-Nummer-8002-43-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8002-43-5
Summenformel C42H80NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 750
MDL-Nummer MFCD00082428
InChI-Schlüssel JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC-Name [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(Trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-α-Lecithin
Namenshinweis Source: Soybean
Azidität 35mg KOH/g max.
Farbe Bräunlich gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Merck Index 15, 5483
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 750
Reinheit (%) ≥97% (phospholipids) min. (as acetone insoluble)
Unlösliche Stoffe 0.02% max. (in hexane)
Physikalische Form Granulate