Learn More
Abcam L-Aminosäure-Assay-Kit
Artikelnummer. 32173965 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
32173965 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32173965 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab65347100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Assay L-Aminosäure-Assay in 30 m in Biofluiden, Zell-/Gewebeextrakten, Zellkulturmedien mit L-Aminosäure-Testkit AB65347. Sensitivität ≤ 40 μM. Zitiert in 26 Publikationen. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Assay L-Aminosäure-Assay in 30 m in Biofluiden, Zell-/Gewebeextrakten, Zellkulturmedien mit L-Aminosäure-Testkit AB65347. Sensitivität ≤ 40 μM. Zitiert in 26 Publikationen. Verwendung mit Mikroplattenleser.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO