Learn More
L-Anserine, TRC
Artikelnummer. 30012728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012728 5 g 5 Gramm
30010609 10 g 10 Gramm
30006699 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6782535G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-85-0
Summenformel C10 H16 N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 240.26
Synonym β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, Anserine (8CI), Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, L- (7CI), L-Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, 1: PN: WO2009033771 PAGE: 100 claimed protein, L-Anserine, Marine Active
IUPAC-Name (2S)-2-(3-Aminopropanoylamino)-3-(3-Methylimidazol-4-yl)Propansäure
SMILES Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Anserine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N4O3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Formelmasse 240.1222
Reinheit (%) >95%