Learn More
Melford L-+-Arabinose
Artikelnummer. 30018049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018049 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018049 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A51000100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein natürlich vorkommendes Isomer, das für die mikrobielle Kultur verwendet wird.
Ein natürlich vorkommendes Isomer, das für die mikrobielle Kultur verwendet wird.
Spezifikation
CAS 5328-37-0
Summenformel C5H10O5
Menge 100 g