Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinose, 99 %
Artikelnummer. 15299285 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15299285 100 g 100 Gramm
15289285 25 g 25 Gramm
15209295 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15299285 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 365181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 €
    129.65 € / 100 Gramm
    Sparen 19.35 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-72-9 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-72-9
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
InChI-Schlüssel SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC-Name (4S,5S)-Oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Arabinose
Schmelzpunkt 155.0°C to 160.0°C
Glührückstand 0.3% max
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Menge 100 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Spezifische Drehung + 103.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie