Learn More
L-(+)-Arabinose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411605 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11411605 250 g
11401605 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411605 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210070683
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Substrat verwendet, um Pentosezucker-Isomerasen zu identifizieren, zu differenzieren und zu charakterisieren. L-(+)-Arabinose, MP Biomedicals ist das natürlich vorkommende Isomer und ein Bestandteil pflanzlicher Polysaccharide. Es wird bei der Bioproduktion von L-Ribose verwendet.
Die meisten Bakterien besitzen ein induzierbares Arabinose-Operon, das für eine Reihe von Enzymen und Transportern codiert, die es ermöglichen, L-Arabinose als einzige Kohlenstoffquelle in der mikrobiellen Kultur zu nutzen.
Chemische Identifikatoren
CAS 5328-37-0
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
IUPAC-Name (2R,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 152 °C bis 165 °C
Dichte 1,585 g/ml (20 °C) (Lit.)
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Gut löslich in Wasser; Teilweise löslich in Ethanol zu 90%.
Optische Drehung (c=1, Wasser) 100 – 110°
Formelmasse 150.1
Reinheit (%) ≥ 98%
Physikalische Form Pulver