Learn More
L-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 30335668
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 30335668
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA7641801G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arabinopyranose
CAS 87-72-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C5 H10 O5
Menge 1 g
Synonym L-Arabinopyranose, L-Arabinose
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m0/s1
SMILES O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (3R,4S,5S)-oxane-2,3,4,5-tetrol
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Formelmasse 150.0528
Reinheit (%) >95