Learn More
L(+)-Arabitol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777329 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10731501
Marke: Thermo Scientific Acros 225860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7643-75-6
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064290
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
PubChem CID 439255
ChEBI CHEBI:18403
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Arabitol
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 01, 531
Merck Index 10, 784
Spezifische Drehung -12
IUPAC-Name pentane-1,2,3,4,5-pentol
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver