Learn More
Melford L-Arginin HCl
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 1119-34-2
- Molekularformel: C 6 H 14 N 4 O 2 HCl
- Molekulargewicht: 210,7
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Arginine HCl |
| CAS | 1119-34-2 |
| Summenformel | C6H14N4O2-HCl |
| Menge | 100 g |