Learn More
L-Arginin, Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11373929 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373929 100 g -
11383929 500 g -
11393929 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373929 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210074380
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00002635
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.992
Summenformel C6H14N4O2
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Amino-5-[(diaminomethyliden)amino]Pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
Menge 100 g
Formelmasse 210.662
Physikalische Form Kristallpulver