Learn More
L-Argininhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30335938
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30335938 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA769500100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Summenformel C6 H14 N4 O2 . Cl H
Menge 100 g
Synonym Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 210.66
Formelmasse 210.0884