Learn More
L-Arginin, TRC
Product Code. 17978864
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
25 g
Unit Size:
100 Milligramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
17978864 25 g 25 Gramm
17928564 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17978864 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA76950525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74-79-3
Summenformel C6 H14 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Synonym Arginine, L- (8CI), (S)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid, A 0526, Arginine, L-(+)-Arginine, L-Arg, L-Norvaline, 5-[(aminoiminomethyl)amino]-, L-Ornithine, N5-(aminoiminomethyl)-, L-arginine C Grade, L-α-Amino-δ-guanidinovaleric acid, NSC 206269, Pentanoic acid, 2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-, (S)-, L-Arginine
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-Carbamimidamidopentanansäure
SMILES N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Arginine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Arginine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 25 g
Formelmasse 174.1117
Reinheit (%) >95%