Learn More
l-Asarinin, TRC
Artikelnummer. 30137489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137489 2.5 mg 2.50 Milligramm
30134847 25 mg 25 Milligramm
30006591 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137489 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7801602.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133-04-0
Summenformel C20 H18 O6
Molekulargewicht (g/mol) 354.35
Synonym Sesamin, (-)-Asarinin, Xanthoxyln S, (1R-(1α,3aα,4β,6aα))-5,5'-(tetrahydro-1H,3H-furo(3,4-c)furan-1,4-diyl)bis-1,3-Benzodioxole
IUPAC-Name 5-[(3S,3aS,6R,6aS)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrofuro[3,4-c]Furan-6-yl]-1,3-Benzodioxol
SMILES C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@@H]4[C@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Asarinin
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m1/s1
Formelmasse 354.1103