Learn More
L-Ascorbinsäure 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328726 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328726 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10303000AL1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbic Acid
CAS 50-81-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Ascorbic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H8 O6
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym L-Ascorbic Acid, (+)-Ascorbic acid, 100M, 3-Oxo-L-gulofuranolactone, 3-keto-L-Gulofuranolactone, Adenex, Allercorb, Antiscorbic vitamin, Antiscorbutic vitamin, Ascoltin, Ascorbajen, Ascorbic acid, Ascorbicap, Ascorbutina, Ascorell, Ascorin, Ascorteal, Ascorvit, C-L 6/PW, C-Quin, C-Vimin, Cantan, Cantaxin, Catavin C, Ce-Mi-Lin, Ce-Vi-Sol, Cebicure, Cebion, Cebione, Cecon, Cegiolan, Ceglion, Ceklin, Celaskon, Celin, Cell C, Cemagyl, Cenetone, Cereon, Cergona, Cescorbat, Cetamid, Cetane, Cetane-Caps TC, Cetebe, Cetemican, Cevalin, Cevarol, Cevatine, Cevex, Cevimin, Cevital, Cevitamic acid, Cevitamin, Cevitan, Cevitex, Cewin, Chewcee, Ciamin, Cinal, Cipca, Citrovit, Colascor, Concemin, Davitamon C, E 300, Hicee, Hybrin, IDO-C, Juvamine, Kangbingfeng, L-(+)-Ascorbic acid, L-3-Keto-threo-hexuronic acid lactone, L-Lyxoascorbic acid, L-Xyloascorbic acid, L-threo-Ascorbic acid, Laroscorbine, Lemascorb, Liqui-Cee, NSC 218455, NSC 33832, Neo-Valdrin, P 1110, Planavit C, Proscorbin, Redoxon, Ribena, Ronotec 100, Rontex 100, Rovimix C, Rovimix C-EC, Scorbu C, Secorbate, Suncoat VC 40, Testascorbic, VC 40, VC 97, Vasc, Vicelat, Vicin, Viforcit, Viscorin, Viscorin 100M, Vitace, Vitacee, Vitacimin, Vitacin, Vitamin C, Vitamisin, Vitascorbol, Vitashure 160, Xitix, L-threo-Hex-2-enonic acid, gamma-lactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
Menge 1 mL
Formelmasse 176.0321 g/mol