Learn More
L-Ascorbinsäure-6-palmitat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353018
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353018 25 g 25 Gramm
11343018 100 g 100 Gramm
11333018 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032791.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 137-66-6 | C22H38O7 | 414.54 g/mol
L-Ascorbyl palmitate (Asc-6P) is used along with other fatty acid ascorbates such as L-ascorbyl oleate and L-ascorbyl linoleate to protect cells and membranes from oxidative damage. Fatty acid ascorbate molecules have increased solubility in non-polar (lipophilic) environments. It is applied as humectants and emollients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-66-6
Summenformel C22H38O7
Molekulargewicht (g/mol) 414.54
MDL-Nummer MFCD00005377
InChI-Schlüssel NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC-Name [(2 S)-2-[(2 R)-3,4 -Dihydroxy-5 -Oxo-2 H-Furan-2-yl]-2 -Hydroxyethyl] hexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbic acid 6-palmitate
Schmelzpunkt 113°C to 114°C
Geruch Pleasant
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in ethyl alcohol.
Formelmasse 414.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Ascorbic acid 6-palmitate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ascorbyl palmitate