Learn More
Tocris Bioscience™ L-Ascorbic acid
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30000405 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 30000405 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. TB4055RMU/500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 €
    478.80 € / 500 Milligramm
    Sparen 28.20 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
L-Ascorbic acid synthesized to Ancillary Material Grade
TB4055-RMU is an Ancillary Material Grade version of product L-Ascorbic acid (Cat. No. 4055). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies. Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Oxo-L-gulofuranolactone
CAS 50-81-7
Menge 500 mg
Ziel iPSC Generation
Summenformel C6H8O6
Reinheit 99%