Learn More
L-Ascorbinsäure, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11353949 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11353949 100 g
11343949 25 g
11363949 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353949 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210076980
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (5R)-5-[(1S)-1,2-DiHydroxyethyl]-3,4-DiHydroxy-2,5-Dihydrofuran-2-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbic acid
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1,65 g/cm3
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
Menge 100 g
Formelmasse 176.1
Physikalische Form Kristallpulver