Learn More
L-(+)-Ascorbinsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11407497
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11407497 2500 g 2500 Gramm
11487487 100 g -
11497487 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11407497 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15613.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.10 €
    295.65 € / 2500 Gramm
    Sparen 66.45 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
L-Ascorbinsäure ist ein wichtiger Nährstoff und ein wichtiges Antioxidans. L-Ascorbinsäure wird häufig als Verarbeitungshilfsmittel oder als Konservierungsmittel in bestimmten Nährstoffen oder Lebensmittelbestandteilen verwendet. Wird auch in der Kunststoffpolymerindustrie, in der Fotoverarbeitung und in der Metalltechnologie eingesetzt. Verschiedene Anwendungen wurden für Kosmetika, Fasern, Konservierung von Blut, Konservierung von Schnittpflanzen, Reinigungsmitteln und Assay-Reagenzien vorgeschlagen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Ascorbinsäure ist ein wichtiger Nährstoff und ein wichtiges Antioxidans. L-Ascorbinsäure wird häufig als Verarbeitungshilfsmittel oder als Konservierungsmittel in bestimmten Nährstoffen oder Lebensmittelbestandteilen verwendet. Wird auch in der Kunststoffpolymerindustrie, in der Fotoverarbeitung und in der Metalltechnologie eingesetzt. Verschiedene Anwendungen wurden für Kosmetika, Fasern, Konservierung von Blut, Konservierung von Schnittpflanzen, Reinigungsmitteln und Assay-Reagenzien vorgeschlagen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Äther, Chloroform, Benzol, Petrolether, Ölen, Fetten und Fettlösungsmitteln. L-Ascorbinsäure bedeutet, dass die Stereochemie der Verbindung mit dem des levorotatorischen Enantiomers von Glyceraldehyd verwandt ist.
Hinweise
Trocken in der Luft stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-(+)-Ascorbic acid
Schmelzpunkt 190°C to 193°C (decomposition)
Dichte 1.65
Menge 2500 g
Beilstein 84272
Merck Index 14,830
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ether,chloroform,benzene,petroleum ether,oils,fats and fat solvents. L-ascorbic acid means that the compound′s stereochemistry is related to that of the levorotatory enantiomer of glyceraldehyde.
Optische Drehung +21° (c=10 in Water)
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Formelmasse 176.12
Reinheit (%) ≥99%