Learn More
L(+)-Ascorbinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10336310 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10152370 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10002643 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10336310 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105025000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Ascorbinsäure
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 190.0 °C bis 192.0 °C
Farbe Weiß
pH 2.1 bis 2.6 (5 % aq. soln.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 18, IV, 3038
Merck Index 15, 819
Spezifische Drehung + 20.50
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 333 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: Ethanol 20 g/l (20 °C), lösliches Methanol und Aceton, unlöslich in Ether, Chloroform und Benzol
Formelmasse 176.13
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle