Learn More
L(+)-Ascorbinsäure, Reagenz ACS ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10480831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10480831 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10055800 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10712354 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10480831 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 401475000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00 €
    173.65 € / 500 Gramm
    Sparen 19.35 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-81-7 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Ascorbic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 190.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 18, IV, 3038
Merck Index 15, 819
Spezifische Drehung + 20.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 20g/L (20°C), soluble methanol and acetone, insoluble in ether, chloroform and benzene
Formelmasse 176.13
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver