Learn More
L-Ascorbinsäure, kristallin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11373949 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373949 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11373949 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210076991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 €
    153.30 € / 1 Kilogramm
    Sparen 7.70 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbinsäure
CAS 50-81-7
Dichte 1,65 (Wasser = 1)
Summenformel C6H8O6
MDL-Nummer MFCD00064328
Menge 1 kg
Synonym L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
Formelmasse 176.12
Physikalische Form kristallin