Learn More
L-Ascorbinsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16625813 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16625813 250 g 250 Gramm
16605813 100 g 100 Gramm
16615813 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16625813 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 33034H250G
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,7 - 100,5 % (oxidimetrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (5R)-5-[(1S)-1,2-DiHydroxyethyl]-3,4-DiHydroxy-2,5-Dihydrofuran-2-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Verlust bei Trocknung Max. 0.1 %
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.7 to 100.5%
Güte Organische Substanzen in ACS-Gütegrad
Physikalische Form Kristalle