Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, 99%
Artikelnummer. 10123731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10123731 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10012011 5 g Glasflasche 5 Gramm
10113731 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11946881 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10123731 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 352685000
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 134-03-2 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-03-2
Summenformel C6H7NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 198.11
MDL-Nummer MFCD00082340
InChI-Schlüssel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on;hydridonatrium
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbic acid sodium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 219.0°C to 221.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Merck Index 15,819
Spezifische Drehung + 104.00
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 198.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver