Learn More
L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11426272 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11426272 25 g
11436272 500 g
11446272 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426272 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210289025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 134-03-2
Summenformel C6H7NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 198.11
MDL-Nummer MFCD00082340
InChI-Schlüssel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC-Name Natrium-5-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3-hydroxy-2,4-dioxooxolan-3-id
SMILES [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbic Acid Sodium Salt
Namenshinweis Antimicrobial, Antioxidant, Reductant for the isolation of chloroplasts
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Menge 25 g
Formelmasse 198.11
Physikalische Form Pulver