Learn More
L-Ascorbylpalmitat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11383959 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11383959 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11383959 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210078180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbyl palmitate
CAS 137-66-6
Summenformel C22H38O7
MDL-Nummer MFCD00005377
Menge 100 g
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
InChI-Schlüssel NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
IUPAC-Name 2-(4,5-Dihydroxy-3-oxo-2,3-dihydrofuran-2-yl)-2-Hydroxyethylhexadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 414.54
PubChem CID 54680660
Formelmasse 414.5
Physikalische Form Fest