Learn More
L(+)-Ascorbylpalmitat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214774 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15214774 100 g -
15100337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214774 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449481000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-66-6
Summenformel C22H38O7
Molekulargewicht (g/mol) 414.54
MDL-Nummer MFCD00005377
InChI-Schlüssel NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC-Name [(2 S)-2-[(2 R)-3,4 -Dihydroxy-5 -Oxo-2 H-Furan-2-yl]-2 -Hydroxyethyl] hexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Ascorbyl palmitate
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Siedepunkt 250°C
Glührückstand 0.1% max
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 414.53