Läs mer
Läs mer
L-Asp-Asp-Rhodamin-Trifluoracetat-Salz
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0,5 mg
1 mg
Förpackningsstorlek
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Farbe | Weißer bis weißgrau |
| Produkttyp | Detergent |
| Summenformel | C28H25N4O9·CF3CO2H |
| Formelmasse | 788.56g/mol |
| Synonym | (Asp)2-R110; Rhodamine 110, bis-(L-aspartic acid amide), trifluoroacetic acid salt |
| Empfindlichkeit | Light Sensitive |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Form | Lyophilisiert |
| Menge | 0,5 mg |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering