Learn More
L-Asparagin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10537193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10537193 500 g Glasflasche 500 Gramm
10109382 100 g Glasflasche 100 Gramm
10564654 2.5 kg Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10537193 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 371605000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 70-47-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-47-3
Summenformel C4H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.119
MDL-Nummer MFCD00064401
InChI-Schlüssel DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Synonym l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid
PubChem CID 6267
ChEBI CHEBI:17196
IUPAC-Name (2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Asparagine
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung + 34.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents
Wasser 1% max.
Menge 500 g
Formelmasse 132.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver