Learn More
L-Asparaginsäure-4-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446228
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446228 1 g 1 Gramm
15456228 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59810.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3057-74-7 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3057-74-7
Summenformel C8H15NO4
Molekulargewicht (g/mol) 189.211
MDL-Nummer MFCD00038577
InChI-Schlüssel MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
Synonym h-asp otbu-oh, l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, h-asp obut-oh, 4-tert-butyl hydrogen l-aspartate, 2s-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, s-2-amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, aspartic acid, 4-tert-butyl ester, asp but, asp obut, asp otbu oh
PubChem CID 7010570
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
Beilstein 4671089
Menge 1 g
Formelmasse 189.21
Optische Drehung −9° (c=2 in Methanol: Water (4:1))
Reinheit (%) 98%