Learn More
L-Asparaginsäure-β-benzylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975381 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11975381 5 g 5 Gramm
11985381 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11975381
Marke: Thermo Scientific Acros 441930050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2177-63-1 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2177-63-1
Summenformel C11H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
InChI-Schlüssel VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Synonym h-asp obzl-oh, l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-aspartic acid beta-benzyl ester, beta-benzyl l-aspartate, 2s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 4-benzyl l-aspartate, benzyl hydrogen beta-l-aspartate, s-2-amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutanoic acid, asp obzl
PubChem CID 101186
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-oxo-4-phenylmethoxybutansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid β-benzyl ester
Schmelzpunkt 207°C to 208°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Spezifische Drehung + 27.8
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Produktidentifikator
  • L-Aspartic acid beta-benzyl ester