Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-Aspartyl-L-phenylalaninmethylester, 98%
Artikelnummer. 10093140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10093140 1 g Glasflasche 1 Gramm
10217603 5 g Glasflasche 5 Gramm
10227603 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10093140
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228650010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 294.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22839-47-0
Summenformel C14H18N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 294.31
MDL-Nummer MFCD00002724
InChI-Schlüssel IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Synonym aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
IUPAC-Name (3S)-3-Amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxo-buttersäure
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
Schmelzpunkt 248.0°C to 250.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verlust bei Trocknung 4.5% max. (105°C, 4 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2CH3
Spezifische Drehung + 12.50
Merck Index 15, 829
Transmission 95% min. (c=1, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble.
Menge 1 g
Formelmasse 294.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver