Learn More
L-beta-Prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483728 250 mg 250 Milligramm
15473728 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57199.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110013-19-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110013-19-9
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD09260722
InChI-Schlüssel QOTUIIJRVXKSJU-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3s-pyrrolidin-3-ylmethanol, l-beta-prolinol, s-3-pyrrolidin-methanol, 3-pyrrolidinemethanol, 3s, 3-pyrrolidinemethanol, s, 3s-pyrrolidin-3-yl methanol, s-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 7446911
IUPAC-Name [(3S)-pyrrolidin-3-yl]methanol
SMILES C1CNCC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-beta-Prolinol
Dichte 0.979
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 95%