missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-beta-Prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7038279
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15483728

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57199.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 110013-19-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser

Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 110013-19-9
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD09260722
InChI-Schlüssel QOTUIIJRVXKSJU-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3s-pyrrolidin-3-ylmethanol, l-beta-prolinol, s-3-pyrrolidin-methanol, 3-pyrrolidinemethanol, 3s, 3-pyrrolidinemethanol, s, 3s-pyrrolidin-3-yl methanol, s-3-pyrrolidinemethanol, s-3-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 7446911
IUPAC-Name [(3S)-pyrrolidin-3-yl]methanol
SMILES C1CNCC1CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-beta-Prolinol
Dichte 0.979
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt