Learn More
L-(-)-Bornylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486106
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486106 25 g 25 Gramm
11496106 100 g 100 Gramm
11406116 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22957.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5655-61-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5655-61-8
Summenformel C12H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
InChI-Schlüssel KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Synonym bornyl acetate, -bornyl acetate
PubChem CID 44630108
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Bornyl acetate
Dichte 0.98
Siedepunkt 223°C to 224°C
Flammpunkt 84°C (184°F)
Brechungsindex 1.463
Menge 25 g
Beilstein 2502036
Merck Index 14,1339
IUPAC-Name (1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ylacetat
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 95%