Learn More
MP Biomedicals™ L-Bouillon-Agar, große Kapseln
Artikelnummer. 11393209 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge: 1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11393209 Menge: 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11393209 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 113001236
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kulturmedien, die für das Kultivieren von Bakterien verwendet werden.
  • Enthält in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter und variiert in Salz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kulturmediumtyp L-Brühe
Medientyp Bakterienmedien
Produkttyp Agar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bakterienzellkultur, Genexpression; mikrobiologische Analyse; Transfektion und Proteinexpression
Menge 1 kg
Nur für Forschungszwecke.