Learn More
MP Biomedicals L-Broth Agar (Powder)
Artikelnummer. 11383209 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 kg
Code produit.
11383209 1 kg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11383209
Marque: MP Biomedicals 113001232
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nutritionally rich medium originally developed for growth and maintenance of recombinant E. coli strains
  • Nutritionally rich medium originally developed for growth and maintenance of recombinant E. coli strains.
  • Supports a luxurious growth of E. coli cells as tryptone and yeast extract supply essential growth factors that E. coli cells would otherwise have to synthesize.
  • Contains essential electrolytes for transport and osmotic balance, due to the NaCl component.
  • Key applications.
    • Cell culture
    • Proteomics
    • Purification and detection
    • Recombinant protein expression and analysis
    • Bacterial culture
    • Plasmid production
    • Protein expression
    • Gene expression
    • Cloning
    • Genetic manipulation
  • Research Use Only (RUO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aussehen Powder
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung Store dry L-Broth Agar at ambient temperature (15-30°C). Powder medium is hygroscopic; tightly cap; minimize exposure to air. Store reconstituted media at 4°C
Form Pulver
Güte Molecular Biology Certified™ Bacterial Growth Medium
Medientyp Bakterienmedien
Zusammensetzung Typically contains 10 g Tryptone; 5 g Yeast Extract; 0.5 g NaCl; 15 g Agar. Small quantities of biological buffers have been added for proper pH adjustment.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell culture, proteomics, purification and detection, recombinant protein expression and analysis, bacterial culture, plasmid production, protein expression, gene expression, cloning, genetic manipulation
Menge 1 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.