Learn More
L-Campher, TRC
Artikelnummer. 30456898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456898 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456898 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7963901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1S)-(-)-Camphor
CAS 464-48-2
Summenformel C10 H16 O
Menge 1 g
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,7,7-trimethyl-','(1S)-, Camphor','(1S,4S)-(-)- (8CI), (-)-Alcanfor, (-)-Camphor, (1S)-(-)-Camphor, (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1S)-Camphor, (1S,4S)-(-)-Camphor, (S)-(-)-Camphor, NSC 26351, l-Camphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,7,7-trimethyl-','(1S,4S)-
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)C2
IUPAC-Name (1S,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Formelmasse 152.1201