Learn More
L-Carnitin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311397 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311397 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11045500AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Carnitine
CAS 541-15-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Carnitine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H15 N O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Levocarnitine, (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
IUPAC-Name (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 161.2
Menge 1 mL
Formelmasse 161,1052 g/mol