Learn More
L-Carnitin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458247 10 g -
11468247 50 g -
11478247 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17618.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.66 €
    81.65 € / 10 Gramm
    Sparen 13.01 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
L-Carnitine is widely used as a nutritional supplement in food and beverage industries. It is used as a food additive. It acts as a cyanide antidote. It is also used in reversing and preventing hyperthyroid symptoms. It is a vitamin-like nutrient, which plays an important role in human metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Carnitin wird häufig als Nahrungsergänzungsmittel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Es wirkt wie ein Cyanid-Gegenmittel. Es wird auch bei der Umkehrung und Vorbeugung von Hyperthyreose-Symptomen eingesetzt. Es ist ein vitaminähnlicher Nährstoff, der eine wichtige Rolle im menschlichen Stoffwechsel spielt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Pyridin, Dimethylsulfoxid, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-15-1
Summenformel C7H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 161.201
MDL-Nummer MFCD00038747
InChI-Schlüssel PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonym l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
IUPAC-Name (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Carnitine
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 4292315
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1849
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,pyridine,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol.
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Carnitine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyla mmonium hydroxide