Learn More
L-Carnitin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468247 50 g -
11458247 10 g -
11478247 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17618.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.02 €
    297.65 € / 50 Gramm
    Sparen 60.37 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
L-Carnitine is widely used as a nutritional supplement in food and beverage industries. It is used as a food additive. It acts as a cyanide antidote. It is also used in reversing and preventing hyperthyroid symptoms. It is a vitamin-like nutrient, which plays an important role in human metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Carnitin wird häufig als Nahrungsergänzungsmittel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Es wirkt wie ein Cyanid-Gegenmittel. Es wird auch bei der Umkehrung und Vorbeugung von Hyperthyreose-Symptomen eingesetzt. Es ist ein vitaminähnlicher Nährstoff, der eine wichtige Rolle im menschlichen Stoffwechsel spielt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Pyridin, Dimethylsulfoxid, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-15-1
Summenformel C7H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 161.201
MDL-Nummer MFCD00038747
InChI-Schlüssel PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonym l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
IUPAC-Name (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Carnitine
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 4292315
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1849
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,pyridine,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol.
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) ≥99%