Learn More
L(-)-Carnitin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10340694
Marke: Thermo Scientific Acros 241040010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-15-1
Summenformel C7H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 161.2
MDL-Nummer MFCD00038747
InChI-Schlüssel PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Synonym l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
IUPAC-Name (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Carnitine
Schmelzpunkt 208°C to 212°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Menge 1 g
Beilstein 04, IV, 3185
Merck Index 15, 1849
Spezifischer Drehzustand − 31.00 (20.00°C c=10,H2O)
Spezifische Drehung -31
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Carnitine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.