Learn More
L-Carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Artikelnummer. 30319467
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30319467 0.25 g 0.25 Gramm
30319236 0.1 g 0.10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319467
Marke: CDN CDND50690.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Carnitine-d3 Chloride
CAS 350818-62-1
Summenformel C7 D3 H13 N O3 . Cl
Menge 0.25 g
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-, chloride, (2 R)- (9 CI), (2 R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium chloride, (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride, (R)-Carnitine-d3 hydrochloride, Levocarnitine-d3 chloride, l-Carnitine-d3 chloride, l-Carnitine-d hydrochloride, Levocarnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride
InChI-Formel InChI=1 S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9 H,4-5H2,1-3H3;1 H/t6-;/m1./s1/i1D3;
SMILES [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)O
IUPAC-Name [(2 R)-3-carboxy-2-hydroxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;chloride
Molekulargewicht (g/mol) 200.678
Formelmasse 200.101 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity