Learn More
L(-)-Carnitinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15205988 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15205988 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15205988 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 230280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.75 €
    40.65 € / 5 Gramm
    Sparen 7.10 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Carnitine hydrochloride
CAS 6645-46-1
Schmelzpunkt 142.0°C
Verlust bei Trocknung 5% max.
Infrarotspektrum Echt
Summenformel C7H16ClNO3
Strukturformel HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
MDL-Nummer MFCD00066100
Menge 5 g
Merck Index 15,1849
Spezifischer Drehzustand −22.00 (20.00°C c=1, H2O)
Spezifische Drehung -22
Synonym r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol, slightly soluble in cold ethanol, practically insoluble in acetone and ether
InChI-Schlüssel JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
IUPAC-Name [(2R)-3-Carboxy-2-hydroxypropyl]-trimethylazanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 197.66
PubChem CID 656657
Formelmasse 197.66
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Carnitine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.