Learn More
L-Carnitine, TRC
Artikelnummer. 30132984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132984 5 g 5 Gramm
17913545 1 g 1 Gramm
17933755 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1841105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-15-1
Summenformel C7 H15 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 161.2
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Levocarnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
IUPAC-Name (3R)-3-Hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoat
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Carnitine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Formelmasse 161.1052
Reinheit (%) >95%