Learn More
L-Carnosin, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | L-Carnosine |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1 |
| Formelmasse | 226.1066 |