Learn More
L-Citrullin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440913 10 g -
11450913 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440913 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13316.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
L-Citrulline, is used as an essential intermediate in the biosynthesis of nitric oxide from L-arginine . It is also used as a nutritional drink and biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Citrullin wird als wesentliches Zwischenprodukt bei der Biosynthese von Stickoxid aus L-Arginin verwendet. Es wird auch als nahrhaftes Getränk und biochemisches Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-75-8
Summenformel C6H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00064397
InChI-Schlüssel RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentansäure
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Citrulline
Schmelzpunkt 212°C to 214°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 6055157
Merck Index 14,2331
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Optische Drehung +22° (c=2 in 1N HCl)
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 98%