Learn More
L-Citrullin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-Citrulline, is used as an essential intermediate in the biosynthesis of nitric oxide from L-arginine . It is also used as a nutritional drink and biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Citrullin wird als wesentliches Zwischenprodukt bei der Biosynthese von Stickoxid aus L-Arginin verwendet. Es wird auch als nahrhaftes Getränk und biochemisches Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Citrulline |
| Schmelzpunkt | 212°C to 214°C (decomposition) |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 6055157 |
| Merck Index | 14,2331 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
| Optische Drehung | +22° (c=2 in 1N HCl) |
| Formelmasse | 175.19 |
| Reinheit (%) | 98% |