Learn More
L-Cysteic Acid, TRC
Artikelnummer. 30310987
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30310987 10 mg 10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30310987
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA62937310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteic acid
CAS 498-40-8
Summenformel C3 H7 N O5 S
Menge 10 mg
Synonym Cysteic acid, L-3-sulfo-alanine
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CS(=O)(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfopropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 169.16
Formelmasse 169.0045